Learn More
Cytiva Papier chromatographique de cellulose Whatman™ Grade 1 Chr
Code produit. 10575361
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 m
21,3 cm
30 cm
58 cm
Largeur (métrique):
1 cm
3,0 cm
5.0 cm
10.0 cm
10 cm
11 cm
15.0 cm
68 cm
Format:
Bande
Feuille
Rouleau
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Code produit. 10575361
Marque: Cytiva 3001672
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques. Le papier de chromatographie en cellulose Whatman™ grade 1 Chr est un papier de 0,18 mm d’épaisseur à surface lisse avec un débit linéaire (eau) de 130 mm / 30 min.
Garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.Le papier de chromatographie en cellulose Whatman™ de grade 1 Chr est un papier de 0,18 mm d’épaisseur à surface lisse avec un débit linéaire (eau) de 130 mm / 30 min.
Papier de chromatographie standard World : papier de 18 mm pour séparations analytiques générales, disponible en rouleaux, feuilles ou bandes.
  • Cellulose pure produite entièrement à partir des linters de coton de la meilleure qualité, sans aucun additif.
  • Spécialement fabriqué et testé pour les techniques de chromatographie.
  • Largement utilisé pour le transfert de protéines et d’acides nucléiques.
  • Bonne résolution pour les séparations analytiques générales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Le rouleau chromatographique de cellulose 1 Chr est un papier de 0,18 mm destiné aux séparations analytiques générales.
Dimensions (L x l) 5,0 cm x 100 m (1,96 po x 328,0 ft.)
Épaisseur du film 0.18 mm
Finition Lisse
À utiliser avec (application) Séparations analytiques générales, transfert des protéines et des acides nucléiques
Format Rouleau
Qualité Qualité 1 Chr
Longueur (impériale) 328.0 pieds
Matériau Linters de coton haute qualité
Largeur (impériale) 3.94 in
Largeur (métrique) 10.0 cm
Débit 130 mm/30 min.
Longueur (métrique) 100 m