Learn More
Cytiva Dispositifs de filtration sous vide en verre Whatman™
Équipements et accessoires pour la filtration sous vide
560.00€ - 935.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Jetable | Reusable |
Matériau | Verre |
Volume d’échantillon | 250 mL |
Stérilité | Non-sterile |
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (application) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (application) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11394934
|
Cytiva
10442100 |
Stainless steel screen filter with rubber stopper connection | Proteinaceous sample filtration | Silicone cap (with air inlet) |
610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11369274
|
Cytiva
10442300 |
Stainless steel screen filter with hose coupling connection and Erlenmeyer flask (1000 mL, NS45) | Proteinaceous sample filtration | Silicone cap (with air inlet), Erlenmeyer Flask (1000 mL, NS45) |
935.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11359274
|
Cytiva
10442000 |
Glass frit filter with rubber stopper connection | Filtration and biological analysis | Silicone cap (with air inlet) |
560.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11314944
|
Cytiva
10442200 |
Glass frit filter with hose coupling connection and Erlenmeyer flask (1000 mL, NS45) | Filtration and biological analysis | Silicone cap (with air inlet), Erlenmeyer Flask (1000 mL, NS45) |
855.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Résistant à la plupart des solvants aqueux et organiques notamment les solutions acides et caustiques.
- En verre borosilicaté
- Joints en PTFE et en silicone
- Filtre fritté en verre D2
- Raccord de tuyau POM, filetage RD14
- Peuvent être utilisés jusqu’à 200°C
- Autoclavables. Peuvent être stérilisés par chaleur sèche à 180°C
Spécification
Autoclavable | |
Verre | |
Non-sterile | |
Dispositif de filtration sous vide GV 050/0 | |
225/450 mm |
Reusable | |
250 mL | |
1 / boîte | |
8.9 in., 17.7 in. | |
80 mm |