Learn More
Cytiva Filtres sans seringues en verre Whatman™ Mini-UniPrep™ G2 avec compresseur à main
Efficacité de filtration HPLC / UHPLC avancée grâce à la pureté du verre
Marque:  Cytiva GN203NPEORGSP
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.68000kg
Code produit. 13287119
  • 520.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 30-09-2024
Description
Ces filtres tout-en-un remplacent les filtres pour seringue et permettent d’accélérer et de simplifier la préparation des échantillons pour UHPLC / HPLC. Ils offrent un moyen rapide et facile d’éliminer les particules des échantillons préparés pour l’analyse par chromatographie en phase liquide à ultra-haute performance (UHPLC) / chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC). Grâce à la conception de ce produit de nouvelle génération, l’échantillon filtré est stocké dans un flacon en verre borosilicaté intégré, ce qui minimise le risque de contamination de l’échantillon par les lixiviaux. La standardisation de la préparation des échantillons pour UHPLC / HPLC avec Mini-UniPrep G2 garantit que chaque échantillon est filtré avant l’analyse, minimisant ainsi les temps d’arrêt des instruments en raison des échantillons non filtrés. Le temps gagné et les économies réalisées grâce à l’élimination de plusieurs consommables hors du processus de préparation des échantillons offrent des avantages immédiats à votre laboratoire.
  • Se compose d’un flacon d’échantillonnage automatique en verre borosilicaté intégré, d’un piston avec membrane filtrante fixée et d’un septum / bouchon
  • Vous permet de préparer des échantillons plus rapidement que la méthode des filtres pour seringue
  • La fabrication en verre de Mini-UniPrep G2 minimise le risque de contamination de l’échantillon par les lixiviaux
  • Conçu pour être chargé directement dans l’échantillonneur automatique
  • Indication visuelle montrant que l’échantillon a été filtré ; minimise les temps d’arrêt de l’instrument en raison des échantillons non filtrés
  • Large gamme de membranes avec des tailles de pores de 0,2μ et 0,45 μm pour répondre aux exigences spécifiques de filtration des échantillons
  • Disponibles dans une gamme de membranes, de septum fendu et de versions ambrées (pour les échantillons photosensibles)
  • Vendu en boîtes de 100, avec compresseur à main
Spécification
Spécification
PTFE
0,2 μm
Filtres sans seringue Mini-UniPrep G2, kit de démarrage avec bouchon STD, boîtier translucide, 0,2 μm PTFE avec compresseur à main (100 pièces + HC)
Filtre sans seringue avec compresseur à main