Learn More
Cytiva Filtres sans seringues en verre Whatman™ Mini-UniPrep G2 : 0,2 μm avec bouchons normaux
Préparent des échantillons UHPLC / HPLC 3 fois plus rapidement grâce à la pureté du verre. Les filtres sans seringues Whatman™ Mini-UniPrep™ G2 associent un filtre à membrane, un flacon pour échantillonneur automatique en verre, un septum et un piston en un seul dispositif pour faciliter la manipulation et réduire le nombre de consommables.
Marque:  Cytiva GN203APEORG
554.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.62000kg
Code produit. 15540113
  • 600.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 30-09-2024
Description
Les filtres sans seringues Mini-UniPrep G2 offrent un moyen rapide et facile d’éliminer les particules des échantillons préparés pour la chromatographie en phase liquide à ultra-haute performance ou l’analyse par chromatographie en phase liquide à haute performance. La simplification de la préparation des échantillons par UHPLC / HPLC minimise les temps d’arrêt des instruments résultant de l’utilisation d’échantillons non filtrés.
La conception de ce produit de nouvelle génération élimine de nombreux consommables du processus, offrant ainsi des bénéfices immédiats en termes de temps, de coûts et de processus : le piston contient une membrane de filtration et un bouchon / septum attaché, tandis que le flacon d’échantillonnage automatique en verre intégré élimine la contamination des lixiviaux (ordinaire avec des flacons en PP) qui peut générer des résultats. Le Mini-UniPrep G2 peut être utilisé avec le compresseur à main (position unique) ou avec un compresseur multiple pouvant traiter jusqu’à huit échantillons à la fois.
  • Comprend un flacon en verre borosilicaté intégré, un piston avec membrane filtrante fixée et un septum / bouchon
  • Les flacons en verre borosilicaté éliminent les lixiviaux qui peuvent contaminer l’échantillon
  • Conçu pour être chargé directement dans n’importe quel échantillonneur automatique qui accepte un flacon de 12 x 32 mm -OU-
    Le septum peut être percé avec une aiguille pour une injection manuelle dans un analyseur
  • Le flacon peut contenir jusqu’à 0,5 ml d’échantillon non filtré ou 0,33 ml d’échantillon filtré
  • Le flacon transparent permet une inspection visuelle pour vérifier facilement que l’échantillon a été filtré
  • Les flacons en verre ambré protègent les échantillons photosensibles contre toute exposition aux UV
  • Large gamme de membranes avec des tailles de pores de 0,2 μm pour répondre aux exigences spécifiques
Spécification
Spécification
Ambré
0,2 μm
Seringue filtrante
PTFE
100/boîte