Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction en microfibre de verre Whatman™, grade 603G, sans liant
Code produit. 11360384
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
30 mm
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 11360384
Marque: Cytiva 2811308
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisation pour l’analyse des gaz chauds et acides, y compris le contrôle des émissions et la surveillance des gaz de cheminée. Les cartouches d’extraction en verre Whatman™ sont conçues pour s’adapter à la plupart des unités d’extraction Soxhlet et peuvent être utilisées même avec les solvants non compatibles avec les cartouches en cellulose.
  • Cartouche d’extraction en fibre de verre borosilicaté 603G sans liant
  • Résistance thermique pouvant atteindre 500°C (932°F)
  • Fabriquées avec des parois aussi fines que 1 à 1,5 mm
  • Aucun liant n’est ajouté
  • Les applications comprennent : surveillance des gaz de cheminée, extraction Soxhlet, analyse des résidus de pesticides, détermination de la teneur en huile / graisse des aliments, analyse des huiles et graisses dans les déchets solides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Les cartouches d’extraction en fibre de verre borosilicaté 603G avec liant inorganique Whatman GE sont conçues de manière flexible pour être utilisées dans une gamme complète d’appareils Soxhlet disponibles dans le commerce.
Diamètre (impériale) intérieur 1,18 in
Diamètre (métrique) intérieur 30 mm
Matériau Fibres en verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Surveillance des gaz de cheminée. Extraction Soxhlet. Analyse des résidus de pesticides. Détermination de la teneur en huile / graisse des aliments. Analyse des huiles et graisses dans les déchets solides.
Qualité 603G
À utiliser avec (équipement) Extracteur Soxhlet
Longueur (impériale) 3,15 in
Longueur (métrique) 80 mm
Température max. (métrique) 500deg;C
Type de produit Cartouche d’extractio