Learn More
Cytiva Filtres pour seringues en PVDF Whatman™ GD/X
Permettent de traiter des volumes d’échantillons trois à sept fois plus importants que ceux traités avec les filtres sans préfiltre. Les filtres pour seringues en PVDF Whatman™ GD/X sont spécialement conçus pour la filtration des échantillons visqueux ou difficiles à filtrer qui présentent une teneur élevée en solides.
525.00€ - 4065.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Matériau | PVDF |
Matériau de boîtiers | Polypropylène (PP) sans pigment |
Type d’entrée | Raccord Luer Lock femelle |
Type de sortie | Luer mâle |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11300324
|
Cytiva
6873-1304 |
13 mm | 0,45 μm | 1500/Bte |
3200.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11374764
|
Cytiva
6872-1302 |
13 mm | 0,2 μm | 150/Bte |
525.00€
150 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11394764
|
Cytiva
6872-2502 |
25 mm | 0,2 μm | 150/Bte |
555.00€
150 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11380324
|
Cytiva
6873-2502 |
25 mm | 0,2 μm | 1500/Bte |
3255.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11384764
|
Cytiva
6872-1304 |
13 mm | 0,45 μm | 150/Bte |
650.00€
150 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11304774
|
Cytiva
6872-2504 |
25 mm | 0,45 μm | 150/Bte |
600.00€
150 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11314774
|
Cytiva
6873-2504 |
25 mm | 0,45 μm | 1500/Bte |
4065.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Permettent de traiter des volumes d’échantillons trois à sept fois plus importants que ceux traités avec les filtres sans préfiltre.Les filtres pour seringues en PVDF Whatman™ GD/X sont spécialement conçus pour la filtration des échantillons visqueux ou difficiles à filtrer qui présentent une teneur élevée en solides.
Boîtier en PP avec superposition de préfiltration composée d’un préfiltre Whatman GMF 150 (densité progressive) et d’un préfiltre en microfibre de verre GF/F. Cette conception empêche l’accumulation de contre-pression, qui est généralement provoquée par le blocage d’une membrane non protégée.- Filtre pour seringue avec préfiltration intégrée
- Raccord d’entrée Luer-Lok™ femelle ; Raccord de sortie lisse Luer mâle
- Le débit doit arriver par le raccord d’entrée
- Autoclavables à 121°C (250°F) à 15 psi pendant 20 min
- Température maximale, 131°C (267°F) Zone de filtration : 13 mm - 1,3 cm2 ; 25 mm - 4,6 cm2 Limite de pression : 13 mm -100 psi ; 25 mm - 75 psi
- Tous les matériaux répondent aux normes de biosécurité—conformes aux exigences de la norme USP classe VI
- Milieux de préfiltration : 100 % de fibre de verre borosilicaté GMF 150 10 μm : 1 μm GF/F 0,7 μm
- Les dispositifs de filtration jetables permettent de réaliser des économies de main-d’œuvre et d’assurer des performances de filtration homogènes
- Grande capacité de chargement pour les échantillons à teneur élevée en solides
- Adaptés à l’électrophorèse capillaire, à la HPLC et à la préparation des échantillons UV / VIS
Les filtres GD/X non stériles existent en deux diamètres : 13 mm et 25 mm, et trois porosités : 0,2 μm, 0,45 μm et 5 μm
Informations sur la commande
Chaque unité comprend une pile de préfiltres Whatman multiqualité GMF 150 (10:1 μm) et qualité GF/F de 0,7 μm
Spécification
Oui | |
Polypropylène (PP) sans pigment | |
Luer mâle | |
≤ 10 mL |
PVDF | |
Raccord Luer Lock femelle | |
100 % microfibre de verre borosilicaté 150 10 mu;m : 1 mu;mGF/F 0,7 mu;m | |
21,6 x 29,8 mm |