Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues en nylon GD/X
Permettent de traiter des volumes d’échantillons trois à sept fois plus importants que ceux traités avec les filtres sans préfiltre. Les filtres pour seringues en nylon GD/X Whatman™ sont spécialement conçus pour la filtration des échantillons visqueux ou difficiles à filtrer qui présentent une teneur élevée en solides.
Marque: Cytiva 6871-2504
2357.35 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21934" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 4.32000kg
Description
Permettent de traiter des volumes d’échantillons trois à sept fois plus importants que ceux traités avec les filtres sans préfiltre.Les filtres pour seringues en nylon GD/X Whatman™ sont spécialement conçus pour la filtration des échantillons visqueux ou difficiles à filtrer qui présentent une teneur élevée en solides.
Boîtier en PP avec superposition de préfiltration composée d’un préfiltre Whatman GMF 150 (densité progressive) et d’un préfiltre en microfibre de verre GF/F. Cette conception empêche l’accumulation de contre-pression, qui est généralement provoquée par le blocage d’une membrane non protégée.- Filtre pour seringue avec préfiltration intégrée
- Raccord d’entrée Luer-Lok™ femelle ; Raccord de sortie lisse Luer mâle
- Le débit doit arriver par le raccord d’entrée
- Autoclavables à 121°C (250°F) à 15 psi pendant 20 min
- Température maximale, 131°C (267°F) Zone de filtration : 13 mm - 1,3 cm2 ; 25 mm - 4,6 cm2 Limite de pression : 13 mm -100 psi ; 25 mm - 75 psi
- Tous les matériaux répondent aux normes de biosécurité—conformes aux exigences de la norme USP classe VI
- Milieux de préfiltration : 100 % de fibre de verre borosilicaté GMF 150 10 μm : 1 μm GF/F 0,7 μm
- Les dispositifs de filtration jetables permettent de réaliser des économies de main-d’œuvre et d’assurer des performances de filtration homogènes
- Grande capacité de chargement pour les échantillons à teneur élevée en solides
- Adaptés à l’électrophorèse capillaire, à la HPLC et à la préparation des échantillons UV / VIS
Les filtres GD/X non stériles existent en deux diamètres : 13 mm et 25 mm, et trois porosités : 0,2 μm, 0,45 μm et 5 μm
Informations sur la commande
Chaque unité comprend un ensemble de préfiltres GMF 150 (10:1 μm) de plusieurs qualités et de préfiltres de qualité GF/F 0.7 μm Whatman
Spécification
Filtre pour seringue GD/X 25 mm, milieu de filtration en nylon, 0,45 μm (1500 pièces) | |
Nylon | |
Non stérile | |
Polypropylène (PP) sans pigment | |
1500/bte. | |
100 % microfibre de verre borosilicaté 150 10 μm : 1 μmGF/F 0,7 μm | |
Whatman™ | |
Filtre pour seringue | |
21,6 x 29,8 mm |
Oui | |
0,45 μm | |
4,6 cm2 | |
Raccord Luer Lock femelle | |
Luer mâle | |
5,2 bar (75 psi) | |
1500 pièces | |
≤ 10 mL | |
25 mm |