Learn More
Cytiva Réservoir de remplacement de l’entonnoir de filtration Whatman™
Réservoirs de rechange pour entonnoir de filtration pour l’entonnoir de filtration à 3 pièces.
184.00€ - 192.00€
Spécification
Description | Réservoir de lentonnoir de filtration de rechange |
---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11390634
|
Cytiva
1950-217 |
210 ml | 70 mm |
192.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11380274
|
Cytiva
1950-209 |
200 ml | 90 mm |
184.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Réservoir de lentonnoir de filtration de rechange |