Learn More
Cytiva Cartouche d’extraction Whatman™ pour DIONEX ASE 200
Code produit. 11989237
Click to view available options
Épaisseur de paroi:
1 mm
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 11989237
Marque: Cytiva 10350108
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cartouches d’extraction pour cellule d’extraction DIONEX ASE 200
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Cartouches d’extraction pour cellule d’extraction DIONEX ASE 200
Capacité (impériale) 0,74 oz.
Capacité (métrique) 22 mL
Matériau Cellulose
Épaisseur de paroi 1 mm
Qualité 603
À utiliser avec (équipement) Pour cellule d’extraction Dionex Ase 200
Température max. (impériale) 248°F
Température max. (métrique) 130deg;C
Type de produit Cartouche d’extractio