Learn More
Cytiva Distributeur électronique Whatman
Le distributeur de membranes rapide Whatman eButler permet des tests microbiologiques plus efficaces.
Marque: Cytiva 10477103
2645.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Construction en aluminium et en acier inoxydable
- Conçu pour faciliter le chargement des membranes et facilité d’utilisation du dispositif
- Modes de fonctionnement par bouton-poussoir et sans contact adaptés à vos préférences
- Jusqu’à 400 membranes par emballage
- Prend en charge la distribution rapide de la membrane de culture
- Compatible avec les membranes microbiologiques d’ester de cellulose mixte (MCE) stérile Whatman
Spécification
Fonctionnement mains-libres ou par bouton-poussoir | |
Aluminium, acier inoxydable | |
Membranes de culture de distribution | |
Distributeur électronique |