Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction Soxhlet en cellulose Whatman™, paroi simple de 1 mm
Fabriquées à partir de fibres de coton et de cellulose alpha haute qualité pour une utilisation haute performance dans les systèmes d’extraction Soxhlet automatisés. Les cartouches d’extraction Soxhlet en cellulose Whatman™ sont prévues pour différentes applications, notamment l’analyse de l’air et des gaz résiduaires.
112.00€ - 297.00€
Spécification
Description | Les cartouches d’extraction en cellulose Whatman du groupe GE sont fabriquées à partir de fibres de coton et de cellulose alpha haute qualité pour une utilisation haute performance dans les systèmes d’extraction Soxhlet automatisés. Utilisées dans l’analyse de l’air et des gaz résiduaires. |
---|---|
Matériau | Cellulose |
À utiliser avec (application) | Analyse de l’air et des gaz résiduaires |
À utiliser avec (équipement) | Extracteur Soxhlet |
Température max. (métrique) | 120°C |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11303225
|
Cytiva
2800-226 |
65 mm | 22 mm |
112.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10536731
|
Cytiva
2800-228 |
80 mm | 22 mm |
130.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11330704
|
Cytiva
2800-266 |
60 mm | 26 mm |
122.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11310714
|
Cytiva
2800-338 |
80 mm | 33 mm |
148.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11350714
|
Cytiva
2800-432 |
123 mm | 43 mm |
190.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11310704
|
Cytiva
2800-250 |
100 mm | 25 mm |
128.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11390694
|
Cytiva
2800-199 |
90 mm | 19 mm |
121.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11320714
|
Cytiva
2800-339 |
94 mm | 33 mm |
141.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11360714
|
Cytiva
2800-608 |
180 mm | 60 mm |
297.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11313225
|
Cytiva
2800-259 |
90 mm | 25 mm |
120.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11370704
|
Cytiva
2800-300 |
100 mm | 30 mm |
122.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11380704
|
Cytiva
2800-308 |
80 mm | 30 mm |
130.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11300714
|
Cytiva
2800-331 |
118 mm | 33 mm |
172.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11370694
|
Cytiva
2800-105 |
50 mm | 10 mm |
112.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11320704
|
Cytiva
2800-258 |
80 mm | 25 mm |
128.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11350704
|
Cytiva
2800-282 |
120 mm | 28 mm |
134.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11360704
|
Cytiva
2800-288 |
80 mm | 28 mm |
122.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11330714
|
Cytiva
2800-373 |
130 mm | 37 mm |
205.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11340714
|
Cytiva
2800-412 |
123 mm | 41 mm |
190.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11340704
|
Cytiva
2800-280 |
100 mm | 28 mm |
122.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11323225
|
Cytiva
2800-260 |
100 mm | 26 mm |
132.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11390704
|
Cytiva
2800-330 |
100 mm | 33 mm |
134.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10419111
|
Cytiva
2800-185 |
55 mm | 18 mm |
122.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Fabriquées à partir de fibres de coton et de cellulose alpha haute qualité pour une utilisation haute performance dans les systèmes d’extraction Soxhlet automatisés. Les cartouches d’extraction Soxhlet en cellulose Whatman™ sont prévues pour différentes applications, notamment l’analyse de l’air et des gaz résiduaires.
- Utilisé dans une grande variété d’études d’extraction solide-liquide, y compris les analyses de lipides et de pesticides dans les échantillons d’aliments et de sol
- Adapté à des températures jusqu’à 120°C (248°F)
- Excellentes résistance mécanique et rétention
- L’épaisseur de paroi des cartouches d’extraction standard est de 1 mm pour répondre aux besoins des applications
Spécification
Les cartouches d’extraction en cellulose Whatman du groupe GE sont fabriquées à partir de fibres de coton et de cellulose alpha haute qualité pour une utilisation haute performance dans les systèmes d’extraction Soxhlet automatisés. Utilisées dans l’analyse de l’air et des gaz résiduaires. | |
Analyse de l’air et des gaz résiduaires | |
120°C |
Cellulose | |
Extracteur Soxhlet | |
Cartouche d’extractio |