Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction Soxhlet en cellulose Whatman™, paroi double de 2 mm
Fabriquées à partir de fibres de coton et de cellulose alpha haute qualité pour une utilisation haute performance dans les systèmes d’extraction Soxhlet automatisés. Les cartouches d’extraction Soxhlet en cellulose Whatman™ sont prévues pour différentes applications, notamment l’analyse de l’air et des gaz résiduaires.
Marque: Cytiva 2810-432
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fabriquées à partir de fibres de coton et de cellulose alpha haute qualité pour une utilisation haute performance dans les systèmes d’extraction Soxhlet automatisés. Les cartouches d’extraction Soxhlet en cellulose Whatman™ sont prévues pour différentes applications, notamment l’analyse de l’air et des gaz résiduaires.
- Utilisé dans une grande variété d’études d’extraction solide-liquide, y compris les analyses de lipides et de pesticides dans les échantillons d’aliments et de sol
- Adapté à des températures jusqu’à 120°C (248°F)
- Excellentes résistance mécanique et rétention
- Épaisseur de paroi de 2 mm pour répondre aux besoins des applications
- Double épaisseur pour plus de rigidité
Spécification
25 Paquets | |
43 mm | |
2 mm | |
Extracteur Soxhlet | |
120°C | |
Cartouche d’extractio |
Les cartouches d’extraction en cellulose Whatman du groupe GE sont fabriquées à partir de fibres de coton et de cellulose alpha haute qualité pour une utilisation haute performance dans les systèmes d’extraction Soxhlet automatisés. Utilisées dans l’analyse de l’air et des gaz résiduaires. | |
Cellulose | |
Analyse de l’air et des gaz résiduaires | |
123 mm | |
6 mu;m |