Learn More
Cytiva Membrane en nitrate de cellulose Whatman™, grade NC45
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2,5 cm
4,7 cm
5 cm
9 cm
10 cm
11 cm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Quantité:
100/paquet
25/boîte.
Lot de 50
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
Description
- Stabilité thermique améliorée
- Résistance et flexibilité supérieures
- Faible rétrécissement
- Filtres blancs unis
- Porosité : 0,45 μm
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | blanc |
| Matériau (membrane) | Nitrate de cellulose |
| Particle Retention | 8 μm |
| Porosité | 0,45 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Élimination bactérienne en vrac (générale), analyse des sédiments (microbiologie et analyse de l’eau) |
| Qualité | NC45 |
| Hydrophobicité | Hydrophile |
| Type de membrane | unie |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1