Learn More
Cytiva Appareil de filtration sous vide multiple Whatman™ série AS 300
Appareil de filtration sous vide multiple AS300/3, système de filtration sous vide à trois places, en acier inox, 500 ml, 47/50 mm, grille de support
Marque: Cytiva 10445830
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L’appareil peut être autoclavé et stérilisé par chaleur sèche jusqu’à 180°C. Convient uniquement pour un fonctionnement sous vide. Si vous utilisez des tubes de rinçage, ne dépassez pas 1,3 bar (surpression de 300 mbar).Spécification
Autoclavable | |
Acier inoxydable | |
AS300/3 |
Système de filtration sous vide | |
Filtre à grille à support en acier inox, collecteur à 3 places | |
500 ml |