Learn More
Cytiva Collecteurs de filtration Whatman™ série AS 300
Collecteur à trois places en entonnoir à filtre en acier inox, pour moniteurs de microbiologie et entonnoirs analytiques
Marque:  Cytiva 10498761
1080.06 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11378934
  • 1170.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le collecteur en acier inoxydable pour trois ou six unités de filtration est équipé d'unités en acier inoxydable. L’appareil peut être autoclavé et stérilisé par chaleur sèche jusqu’à 180°C. Convient uniquement pour un fonctionnement sous vide. Si vous utilisez des tubes de rinçage, ne dépassez pas 1,3 bar (surpression de 300 mbar).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
Acier inoxydable
3
Moniteurs de microbiologie et entonnoirs analytiques
3 robinets d’arrêt et pièces inférieures pour choix individuel d’unités de filtration
Diamètre interne de 9 mm