Learn More
Cytiva Papier de dosage d’antibiotiques Whatman™
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
9 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
Disques de dosage antibiotique
L’antibiogramme permet une chimiothérapie rationnelle et sélective. Les disques de test peuvent être enduits d’agents chimiothérapeutiques, placés sur la gélose nutritive inoculée et incubés. La taille de la zone d’inhibition est une mesure de l’efficacité des substances.
L’antibiogramme permet une chimiothérapie rationnelle et sélective. Les disques de test peuvent être enduits d’agents chimiothérapeutiques, placés sur la gélose nutritive inoculée et incubés. La taille de la zone d’inhibition est une mesure de l’efficacité des substances.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Papier pour dosage d’antibiotiques |
| À utiliser avec (application) | À des fins de recherche, pour déterminer le type d’agent causal des maladies infectieuses et pour vérifier leur sensibilité aux antibiotiques et aux agents chimiothérapeutiques in vitro au moyen de la méthode de détermination de la zone d’inhibition. |
| Diamètre (métrique) | 9 mm |
| Diamètre (métrique) extérieur | 9 mm |