Learn More
Cytiva Membranes filtrantes Whatman™ Anodisc™
Conçues avec une structure de pore extrêmement précise et une répartition étroite de la taille des pores. Les membranes de filtration Whatman™ Anodisc™ garantissent une élimination des particules très efficace. Capturent les micro-organismes et les particules à la surface de la membrane pour une analyse ultérieure.
Marque:  Cytiva 6809-5002
1013.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21931" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.04000kg
Code produit. 11364724
  • 965.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 07-08-2024
Description
Conçues avec une structure de pore extrêmement précise et une répartition étroite de la taille des pores.Les membranes de filtration Whatman™ Anodisc™ garantissent une élimination des particules très efficace.Capturent les micro-organismes et les particules à la surface de la membrane pour une analyse ultérieure.
Les membranes circulaires Anopore disponibles avec ou sans anneau de support ne contiennent aucun croisement latéral entre les pores individuels.
  • Une grande compatibilité avec les solvants réduit la nécessité de stocker plusieurs membranes en laboratoire.
  • Aucun additif utilisé dans le processus de fabrication, garantissant ainsi un nombre minimal de substances extractibles et des échantillons exempts de toute contamination.
  • Une liaison protéique extrêmement faible minimise la perte d’échantillons.
  • Pratiquement transparent lorsqu’il est mouillé, il convient parfaitement aux études de microscopie.
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Oxyde d’aluminium
Hydrophile
Anodisc 47
Filtre à membrane
Membrane
0,02 μm
Anneau de support en polypropylène
Lot de 50
47 mm