Learn More
Cytiva Accessoires Whatman™ pour filtres sans seringues Mini-UniPrep™
Utilisés avec les ensembles de filtration à piston sans seringue Mini-UniPrep pour une préparation rapide et facile des échantillons HPLC / UHPLC. Les compresseurs Whatman™ pour filtres sans seringues Mini-UniPrep™ traitent simultanément un ou plusieurs flacons filtrants pour
Marque: Cytiva MUPG2HCPWC1
20.16 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Alert:
Utilisez le multicompresseur à six positions (nº 09-927-13) uniquement avec les filtres MiniUniprep en plastique.
Utilisez le multicompresseur à huit positions (nº 09-924-491) uniquement avec les filtres MiniUniprep G2 en verre.
Description
Les filtres sans seringue Whatman Mini-UniPrep intègrent un flacon d’échantillonnage automatique, une membrane de filtration, un piston et un bouchon / septum dans un seul produit consommable. Les compresseurs activent le piston pour filtrer l’échantillon à travers la membrane sans contrainte manuelle.
- Compatibles avec les flacons filtrants sans seringues Mini-UniPrep et / ou Mini-UniPrep G2
- Les compresseurs multi-chambres traitent simultanément plusieurs flacons pour une filtration en continu
- Les flacons filtrants Mini-UniPrep préparent les échantillons 3 fois plus rapidement que les filtres pour seringue standard et peuvent être chargés directement dans un échantillonneur automatique
- Options : Compresseurs à poignée ou à main à 1, 6 ou 8 positions (plateaux à 8 positions supplémentaires également disponibles)
Spécification
Violet / blanc | |
Filtres sans seringue Mini-UniPrep G2 | |
1 flacon à échantillons | |
Compresseur | |
Compresseur à échantillon unique |
Compresseur à main, position unique (Promo) | |
Filtration/préparation des échantillons pour HPLC/UHPLC | |
PP | |
1 de chaque |