Learn More
Cytiva Whatman™ 90 mm Nuclepore™ Polycarbonate Track-Etched Membranes
Manufactured from high-quality polycarbonate film and track-etched for high pore size precision. Whatman™ Polycarbonate Hydrophilic Membranes combine high flow rates and chemical and thermal resistance with sharply defined pores, making them suitable for microscopy, cytology, parasitology, and certain air and oceanography analyses.
151.00€ - 208.00€
Spécification
Matériau | Polycarbonate Nucleopore |
---|---|
Débit | Haut |
À utiliser avec (application) | Microscopie par épifluorescence, analyse de l’environnement, biologie cellulaire |
Hydrophobicité | Hydrophile |
Diamètre (métrique) | 90 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16311406
|
Cytiva
10417018 |
0,2 μm |
208.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16381406
|
Cytiva
10417118 |
0,4 μm |
151.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Effective chemotaxis requires a delicate balance between cell adhesion and migration. Nucleopore Membranes combine PVP-free polypropylene with sharp, uniform cylindrical pores to achieve both.- Offers a highly defined pore size cutoff in the sub-micron range, enabling particle deformity measurement and capture of extremely small particles
- Track-etched for highly defined pore size and high pore density
- Treated with PVP to render it hydrophilic
- Low extractables, minimizing sample contamination risk
- High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
- Low, consistent ash and low tare weights
- Smooth flat surface for high particle visibility
Spécification
Polycarbonate Nucleopore | |
Microscopie par épifluorescence, analyse de l’environnement, biologie cellulaire | |
90 mm |
Haut | |
Hydrophile |