Learn More
Cytiva Papier de chromatographie 3MM Chr Whatman™
Entièrement fabriqué à partir de linters de coton haute qualité sans additifs et spécifiquement testé pour les techniques de chromatographie. Le papier de chromatographie Whatman™ de grade 3MM Chr garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.
Marque: Cytiva 3030-221
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 1.12000kg
Description
Entièrement fabriqué à partir de linters de coton haute qualité sans additifs et spécifiquement testé pour les techniques de chromatographie.Le papier de chromatographie Whatman™ de grade 3MM Chr garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.
- Surface lisse
- Aucun additif pour la “fabrication du papier”—la pureté organique finale de ces papiers de chromatographie représente le plus haut niveau qui puisse être atteint sans oxydation ni dégradation des fibres de cellulose
- Débit : 130 mm/30 min. (eau)
- Épaisseur moyenne : 0,34mm
- Largement utilisé pour l’électrophorèse, la chromatographie générale et les applications de transfert
Spécification
18 x 34 cm (7,08 x 13,3 po) | |
Papier 3 MM Chr Whatman de 0,34 mm d’épaisseur moyenne | |
0,34 mm | |
18 cm | |
Cellulose | |
130 mm/30 min. |
7,08 in | |
Feuille | |
Pour l’électrophorèse, la chromatographie et les applications de transfert | |
3 MM Chr | |
Lisse | |
34 cm |