Learn More
Cytiva Papier de chromatographie 3MM Chr Whatman™
Code produit. 11320744
Click to view available options
Longueur (métrique):
10,16 cm
100 m
14 cm
15,2 cm
17,5 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
Largeur (métrique):
2 cm
7,5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12,5 cm
13,34 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20,3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Format:
Feuille
Rouleau
Unit Size:
1 pièce
100 pièces
Product Code. 11320744
Brand: Cytiva 3030861
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Entièrement fabriqué à partir de linters de coton haute qualité sans additifs et spécifiquement testé pour les techniques de chromatographie. Le papier de chromatographie Whatman™ de grade 3MM Chr garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.
Entièrement fabriqué à partir de linters de coton haute qualité sans additifs et spécifiquement testé pour les techniques de chromatographie. Le papier de chromatographie Whatman™ de grade 3MM Chr garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.
  • Surface lisse
  • Aucun additif pour la “fabrication du papier”—la pureté organique finale de ces papiers de chromatographie représente le plus haut niveau qui puisse être atteint sans oxydation ni dégradation des fibres de cellulose
  • Débit : 130 mm/30 min. (eau)
  • Épaisseur moyenne : 0,34mm
  • Largement utilisé pour l’électrophorèse, la chromatographie générale et les applications de transfert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Papier 3 MM Chr Whatman de 0,34 mm d’épaisseur moyenne
Dimensions (L x l) 20 x 20 cm (7,87 x 7,87 po)
Épaisseur du film 0,34 mm
Finition Lisse
À utiliser avec (application) Pour l’électrophorèse, la chromatographie et les applications de transfert
Format Feuille
Qualité 3 MM Chr
Matériau Cellulose
Largeur (impériale) 7,87 in
Largeur (métrique) 20 cm
Débit 130 mm/30 min.
Longueur (métrique) 20 cm