Learn More
Cytiva Filtres pour seringues de 30 mm en cellulose régénérée Whatman™ SPARTAN™
Offrent des résultats reproductibles de filtration des solutions aqueuses et organiques dans les applications HPLC. Les filtres pour seringues de 30 mm en cellulose régénérée Whatman™ Spartan™ résistent aux solvants HPLC courants et présentent de très faibles niveaux de substances extractibles pouvant perturber l’analyse.
Marque: Cytiva 10463050
269.43 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21934" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.39600kg
Description
Ensemble de filtration prêt à l’emploi avec membrane hydrophile à faible liaison protéique en cellulose régénérée et un boîtier en PC. Testé et certifié exempt de substances absorbant les UV à des longueurs d’ondes de 210 et 254 nm avec l’eau, le méthanol et l’acétonitrile.Caractéristiques :
- Excellente résistance chimique contre les solvants HPLC standard organiques et aqueux
- Faible volume mort (< 10 μl)
Avantages
- Polyvalence— à utiliser avec toute application exigeant une membrane hydrophile à faible liaison protéique et résistante aux produits chimiques.
- Uniformité et qualité entre les lots documentées, assurant des résultats reproductibles
- Sortie Mini-Tip idéale pour la filtration dans des flacons d’échantillons de très petite taille
- Purification de solutions aqueuses et organiques
- Filtration de solutions protéiques
Spécification
Marron clair | |
0,45 μm | |
Polypropylène | |
Luer mâle | |
Filtre pour seringue |
Cellulose régénérée | |
Filtration reproductible de solutions organiques et aqueuses en HPLC ; Purification de solutions aqueuses et organiques ; Filtration de solutions protéinées | |
Raccord Luer Lock femelle | |
100/boîte | |
30 mm |