Learn More
Cytiva Filtres pour seringues certifiés HPLC Whatman™ SPOTAN™ de 30 mm avec raccord de sortie lisse Luer
Offrent des résultats reproductibles de filtration des solutions aqueuses et organiques dans les applications HPLC. Les filtres pour seringues certifiés HPLC Whatman™ Spartan™ de 30 mm avec Luer-Slip résistent aux solvants HPLC courants et présentent de très faibles niveaux de substances extractibles pouvant perturber l’analyse.
187.00€ - 188.00€
Spécification
Matériau | Cellulose régénérée |
---|---|
Zone de filtration | 5,7 cm2 |
À utiliser avec (application) | Filtration reproductible de solutions organiques et aqueuses en HPLC ; Purification de solutions aqueuses et organiques ; Filtration de solutions protéinées |
Matériau de boîtiers | Polypropylène |
Type d’entrée | Raccord Luer Lock femelle |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11379334
|
Cytiva
10462950 |
0,45 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11389334
|
Cytiva
10462960 |
0,2 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Ensemble de filtration prêt à l’emploi avec membrane hydrophile à faible liaison protéique en cellulose régénérée et un boîtier en PC. Testé et certifié exempt de substances absorbant les UV à des longueurs d’ondes de 210 et 254 nm avec l’eau, le méthanol et l’acétonitrile.Caractéristiques :
- Excellente résistance chimique contre les solvants HPLC standard organiques et aqueux
- Faible volume mort (< 10 μl)
Avantages
- Polyvalence— à utiliser avec toute application exigeant une membrane hydrophile à faible liaison protéique et résistante aux produits chimiques.
- Uniformité et qualité entre les lots documentées, assurant des résultats reproductibles
- Sortie Mini-Tip idéale pour la filtration dans des flacons d’échantillons de très petite taille
- Purification de solutions aqueuses et organiques
- Filtration de solutions protéiques
Spécification
Cellulose régénérée | |
Filtration reproductible de solutions organiques et aqueuses en HPLC ; Purification de solutions aqueuses et organiques ; Filtration de solutions protéinées | |
Raccord Luer Lock femelle | |
50/boîte | |
30 mm |
5,7 cm2 | |
Polypropylène | |
Luer-Slip | |
Filtre pour seringue |