Learn More
Cytiva Filtres pour seringues certifiés HPLC 13 mm Whatman™ SPARTAN™
Offrent des résultats reproductibles de filtration des solutions aqueuses et organiques dans les applications HPLC. Les filtres pour seringues certifiés HPLC 13 mm Whatman™ Spartan™ résistent aux solvants HPLC courants et présentent de très faibles niveaux de matières extractibles pouvant perturber l’analyse.
269.00€ - 1068.00€
Spécification
Matériau | Cellulose régénérée |
---|---|
À utiliser avec (application) | Filtration reproductible de solutions organiques et aqueuses en HPLC ; Purification de solutions aqueuses et organiques ; Filtration de solutions protéinées |
Matériau de boîtiers | PP |
Type d’entrée | Raccord Luer Lock femelle |
Type | Filtre pour seringue |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Type de sortie | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Type de sortie | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10382811
|
Cytiva
10463040 |
13 mm | Sortie Mini-Tip | 0,2 μm |
269.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11329344
|
Cytiva
10463042 |
13 mm | Sortie Mini-Tip | 0,2 μm |
1058.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10701991
|
Cytiva
10463100 |
13 mm | Luer mâle | 0,2 μm |
269.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11399344
|
Cytiva
10463102 |
13 mm | Luer mâle | 0,2 μm |
1068.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10292121
|
Cytiva
10463030 |
13 mm | Sortie Mini-Tip | 0,45 μm |
269.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11309344
|
Cytiva
10463032 |
13 mm | Sortie Mini-Tip | 0,45 μm |
1058.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11309354
|
Cytiva
10463110 |
13 mm | Luer mâle | 0,45 μm |
269.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11319354
|
Cytiva
10463112 |
13 mm | Luer mâle | 0,45 μm |
1058.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Ensemble de filtration prêt à l’emploi avec membrane hydrophile à faible liaison protéique en cellulose régénérée et un boîtier en PC. Testé et certifié exempt de substances absorbant les UV à des longueurs d’ondes de 210 et 254 nm avec l’eau, le méthanol et l’acétonitrile.Caractéristiques :
- Excellente résistance chimique contre les solvants HPLC standard organiques et aqueux
- Faible volume mort (< 10 μl)
Avantages
- Polyvalence— à utiliser avec toute application exigeant une membrane hydrophile à faible liaison protéique et résistante aux produits chimiques.
- Uniformité et qualité entre les lots documentées, assurant des résultats reproductibles
- Sortie Mini-Tip idéale pour la filtration dans des flacons d’échantillons de très petite taille
- Purification de solutions aqueuses et organiques
- Filtration de solutions protéiques
Spécification
Cellulose régénérée | |
PP | |
Filtre pour seringue |
Filtration reproductible de solutions organiques et aqueuses en HPLC ; Purification de solutions aqueuses et organiques ; Filtration de solutions protéinées | |
Raccord Luer Lock femelle | |
13 mm |