Learn More
Cytiva Papier de chromatographie Whatman™ Chr 1
Code produit. 11388804
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 m
20 cm
25 cm
57 cm
Largeur (métrique):
2 cm
3,8 cm
4 cm
20 cm
25 cm
46 cm
Format:
Feuille
Rouleau
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Code produit. 11388804
Marque: Cytiva 3001651
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques. Le papier de chromatographie Whatman™ 1 Chr est par ailleurs largement utilisé pour le transfert des protéines et des acides nucléiques.
Garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.Le papier de chromatographie Whatman™ 1 Chr est par ailleurs largement utilisé pour le transfert des protéines et des acides nucléiques.
Cellulose pure produite entièrement à partir des linters de coton de la meilleure qualité, sans aucun additif. Fabriqué et testé spécifiquement pour les techniques de chromatographie, ce qui garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire essentielles aux séparations chimiques.
  • Épaisseur type : 0,18mm
  • Débit linéaire : 130 mm/30 min.
  • Surface lisse
  • Pour les séparations analytiques générales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Le rouleau chromatographique de cellulose 1 Chr est un papier de 0,18 mm destiné aux séparations analytiques générales.
Dimensions (L x l) 38,1 cm x 91,44 m (1,5 po. X 300 pi.)
Épaisseur du film 0,18 mm
Finition Lisse
À utiliser avec (application) Pour les séparations analytiques générales
Format Rouleau
Qualité Qualité 1 Chr
Matériau Cellulose
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 3,8 cm
Débit 130 mm/30 min.
Longueur (métrique) 100 m