Learn More
Cytiva Papier de chromatographie Whatman™ Chr 1
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 m
20 cm
25 cm
57 cm
Largeur (métrique):
2 cm
3,8 cm
4 cm
20 cm
25 cm
46 cm
Format:
Feuille
Rouleau
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Description
Garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.Le papier de chromatographie Whatman™ 1 Chr est par ailleurs largement utilisé pour le transfert des protéines et des acides nucléiques.
Cellulose pure produite entièrement à partir des linters de coton de la meilleure qualité, sans aucun additif. Fabriqué et testé spécifiquement pour les techniques de chromatographie, ce qui garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire essentielles aux séparations chimiques.
- Épaisseur type : 0,18mm
- Débit linéaire : 130 mm/30 min.
- Surface lisse
- Pour les séparations analytiques générales
Spécification
Spécification
| Description | Le rouleau chromatographique de cellulose 1 Chr est un papier de 0,18 mm destiné aux séparations analytiques générales. |
| Dimensions (L x l) | 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 po) |
| Épaisseur du film | 0,18 mm |
| Finition | Lisse |
| À utiliser avec (application) | Pour les séparations analytiques générales |
| Format | Feuille |
| Qualité | Qualité 1 Chr |
| Matériau | Cellulose |
| Largeur (impériale) | 18,1 in |
| Largeur (métrique) | 46 cm |
| Afficher plus |