Learn More
Cytiva Papier de chromatographie Whatman™ Chr 1
Garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques. Le papier de chromatographie Whatman™ 1 Chr est par ailleurs largement utilisé pour le transfert des protéines et des acides nucléiques.
Marque: Cytiva 3001-878
113.33 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.51000kg
Description
Garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.Le papier de chromatographie Whatman™ 1 Chr est par ailleurs largement utilisé pour le transfert des protéines et des acides nucléiques.
Cellulose pure produite entièrement à partir des linters de coton de la meilleure qualité, sans aucun additif. Fabriqué et testé spécifiquement pour les techniques de chromatographie, ce qui garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire essentielles aux séparations chimiques.- Épaisseur type : 0,18mm
- Débit linéaire : 130 mm/30 min.
- Surface lisse
- Pour les séparations analytiques générales
Spécification
25 x 25 cm (9,84 x 9,84 po) | |
Le rouleau chromatographique de cellulose 1 Chr est un papier de 0,18 mm destiné aux séparations analytiques générales. | |
0,18 mm | |
25 cm | |
Cellulose | |
130 mm/30 min. |
9,84 in | |
Feuille | |
Pour les séparations analytiques générales | |
Qualité 1 Chr | |
Lisse | |
25 cm |