Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™, taille des pores de 0,8 mμ (ME 27)
Whatman™ (ME 27) Mixed Cellulose Ester Membranes, Plain are particularly effective in applications requiring higher flow rates and larger volume filtration including clarification or sterilization of aqueous solutions, particulate analysis and removal, air monitoring, and microbial analysis.
Marque: Cytiva 10400914
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Membrane esters de cellulose mélangés MCE• Excellent contraste
• Biologiquement inerte
• 0,2 à 3μm
• Mélange d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose à surface plus lisse et uniforme que la nitrocellulose pure
• Excellent contraste pour comptage de colonies. Encre non cytotoxique sur membranes quadrillées (espacement 3,1 ou 5mm) n'inhibant pas la croissance
• ME27
Spécification
Autoclavable | |
unie | |
ME 27 | |
Non stérile | |
Filtration, cytologie, surveillance de lair, échantillons HPLC aqueux, dosages biologiques | |
unie | |
50 mm |
1,3 bar | |
Ester de cellulose mixte | |
0,8 μm | |
2,8 s / 100 ml / 12,5 cm2 lorsque Delta p est égal à 0,9 bar | |
11,6 s/100 ml lorsque Delta p est égal à 3 mbar | |
1.97 in. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- ME27, 0.8 µm 50 mm, 100 pack
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.