Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™, taille des pores de 0,8 mμ (ME 27)
Whatman™ (ME 27) Mixed Cellulose Ester Membranes, White/Black Grid are particularly effective in applications requiring higher flow rates and larger volume filtration. Supplied with clearly defined grid lines at regularly spaced intervals to assist in microbiological colony counting.
Marque: Cytiva 10408970
139.03 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Material: Mixed Cellulose Ester
- Material (Membrane): ME 27
- Pore Size: 0.8 μm
- Size (Metric) Grid: 3.1 mm
- Color: White
- Grid Color: Black
- Autoclavable: Yes
- Sterility: Sterile
- Thickness (Metric): 140 μm
- Diameter (Metric): 47 mm
- Flow Rate: 2.8 sec./100 mL/12.5cm² (at Δp = 0.9 bar)
- Gas Flow Rate: 11.6 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar)
- Bubble Point: 1.3 bar
- For Use With (Application): Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
Spécification
Autoclavable | |
blanc | |
Ester de cellulose mixte | |
0,8 μm | |
2,8 s/100 ml/12,5 cm2 | |
11,6 s/100 ml lorsque Delta p est égal à 3 mbar | |
100 / boîte | |
0.006 in. | |
1,85 in | |
47 mm |
1,3 bar | |
ME 27 sans tampon | |
ME 27 | |
Stérile | |
Filtration, cytologie, surveillance de lair, échantillons HPLC aqueux, dosages biologiques | |
Noir | |
3.1 mm | |
140 μm | |
47 mm |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose