Learn More
Thermo Scientific™ Laveur de microplaques Wellwash™
Lavez des plaques de 96 puits en toute sécurité grâce à ce laveur à barrettes pour microplaques fiable et facile à utiliser pour les applications ELISA de routine.
5890.00€ - 5960.00€
Spécification
Précision | < 3 % (CV) à 300 μl (plaque à 96 puits) |
---|---|
Certifications/Conformité | Marqué CE |
Raccordements | USB |
Contenance flacon de lavage / déchets | 1 |
Flacons | Flacon de lavage de 2 litres, flacon de récupération des déchets de 2 litres |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11708016
|
Thermo Scientific™
5165000 |
Wellwash 1x8 |
5890.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15174725
|
Thermo Scientific™
5165040 |
Wellwash 1x12 |
5960.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Lavez des plaques à 96 puits en toute sécurité grâce au laveur pour microplaques Thermo Scientific™ Wellwash™, un laveur à barrettes de microplaques fiable et facile à utiliser pour les applications ELISA de routine. Le Wellwash est doté d'une interface utilisateur graphique, de versions en langue locale et d'un port USB pour une utilisation et une commodité optimales.
Simplifiez votre flux de travail ELISA en utilisant notre eGuide pour voir notre gamme complète pour tous vos besoins ELISA.
Caractéristiques :
- Grand écran couleur clair et clavier, simples et pratiques à utiliser
- Interface utilisateur logique et intuitive, permettant de développer rapidement des protocoles
- Logiciel d’utilisation facile à utiliser ne requérant qu’un entraînement minimal, pour un démarrage rapide
- Flacons non pressurisés pour une utilisation en toute sécurité
- Capteurs de niveau de liquides dans la pissette et dans le flacon de déchets pour plus de sécurité
- Fonction d’amorce automatique pour une performance en toute sécurité
- Couvercle antiaérosol prévenant la dissémination des agents infectieux
- Capteur de plaque avertissant de la présence ou de l’absence de plaque
- Le laveur Wellwash est conçu pour retirer efficacement l’excès de liquide dans les puits
- Faibles volumes résiduels, pour une performance de lavage optimale et des résultats de tests fiables
Comprend :
1 flacon de lavage de 2 L, 1 flacon de déchets de 2 L, 1 tête de lavage de 8 L, un couvercle d’aérosol
Recommandé dans les cas suivants :
Analyses reposant sur la technique ELISA
Garantie : 1 an
Spécification
< 3 % (CV) à 300 μl (plaque à 96 puits) | |
USB | |
Flacon de lavage de 2 litres, flacon de récupération des déchets de 2 litres | |
Plaques à 96 puits | |
8 kg | |
LCD | |
50/60 Hz | |
15,2 in | |
13,6 in | |
9,4 in | |
Non | |
100/240 V 50/60 Hz | |
5 à 100 ml |
Marqué CE | |
1 | |
50 à 400 μl | |
<2 μl | |
50 à 1000 μl | |
Dosages ELISA | |
Non | |
385 mm | |
345 cm | |
240 mm | |
17,6 lb | |
100/240 V |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.