Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour plaques à puits
Code produit. 15192799
Click to view available options
Type de produit:
Applicateur de films de scellage
Applicateur de tapis
Bouchon en PE
Bouchon en PE, orifice central
Concentrateur d’échantillons automatisé
Concentrateur manuel
Flacon MTRS
Flacon pour microplaque de titration
Flacon pour plaque Deep Well
Flacon pour plaque à puits carrés
Flacon à puits carré
Microplaque
Plateau à tubes
Volume (métrique) de travail:
100 μl
1 000 μl
1 100 μl
1 500 μl
350 μl
500 μl
700 μl
800 μl
Sans objet
Type de puits:
Carré
Plat
Rond
Rétreint
Sans objet
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
2 pièces
500 pièces
96 pièces
960 pièces
Code produit. 15192799
Marque: Thermo Scientific™ 60180C100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Effectively seal all microplate formats to minimize evaporation and protect samples from contamination and spilling, ensure a consistent, reliable seal with all microplate formats with this easy-to-use, handheld applicator, and get significantly quicker dry-down times than standard methods, and remove most chromatography solvents in just minutes with easy to use 96-well sample concentrators.
Scellez hermétiquement tous les formats de microplaques afin de réduire l’évaporation et protéger les échantillons de la contamination et des déversements ; garantissez l’étanchéité constante et fiable avec tous les formats de microplaques grâce à cet applicateur portatif facile à utiliser ; bénéficiez de temps de séchage considérablement plus rapides que les méthodes standard ; et éliminez la plupart des solvants de chromatographie en quelques minutes grâce à des concentrateurs d’échantillons à 96 puits faciles à utiliser.
Applicateur de films de scellage
Garantissez une étanchéité constante et fiable avec tous les formats de microplaques et tous les types de films grâce à cet applicateur portatif facile à utiliser pour films de scellage Thermo Scientific™ WebSeal. Conditionnement de deux par boîte.
Concentrateurs d’échantillons
Éliminez la plupart des solvants de chromatographie en quelques minutes. Simples à utiliser et à entretenir, les concentrateurs d’échantillons Thermo Scientific™ WebSeal permettent l’évaporation rapide et facile de solvants de microplaques à 96 puits, offrant des temps de séchage considérablement plus rapides que les méthodes standard comme les étuves à vide ou les centrifugeuses. Ces évaporateurs offrent d’importants avantages de débit pour les laboratoires souhaitant accélérer la préparation d’échantillons sur microplaques. En fonction de vos exigences de débit, choisissez soit le concentrateur MiniVap à commande manuelle, soit le concentrateur UltraVap programmable prêt à l’automatisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits WebSeal
Couleur Rouge
Type de produit Bouchon en PE, orifice central
À utiliser avec (équipement) Plaques à 96 puits
Matériau Silicone/PTFE, PTFE
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail Sans objet
Type de puits Sans objet
Comprend Septum – Silicone / PTFE, préfendu, 45°
Compatibilité des plaques Plaque à 96 puits
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado