Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour plaques à puits
Beschreibung
Scellez hermétiquement tous les formats de microplaques afin de réduire l’évaporation et protéger les échantillons de la contamination et des déversements ; garantissez l’étanchéité constante et fiable avec tous les formats de microplaques grâce à cet applicateur portatif facile à utiliser ; bénéficiez de temps de séchage considérablement plus rapides que les méthodes standard ; et éliminez la plupart des solvants de chromatographie en quelques minutes grâce à des concentrateurs d’échantillons à 96 puits faciles à utiliser.
Concentrateurs d’échantillonsÉliminez la plupart des solvants de chromatographie en quelques minutes. Simples à utiliser et à entretenir, les concentrateurs d’échantillons Thermo Scientific™ WebSeal permettent l’évaporation rapide et facile de solvants de microplaques à 96 puits, offrant des temps de séchage considérablement plus rapides que les méthodes standard comme les étuves à vide ou les centrifugeuses. Ces évaporateurs offrent d’importants avantages de débit pour les laboratoires souhaitant accélérer la préparation d’échantillons sur microplaques. En fonction de vos exigences de débit, choisissez soit le concentrateur MiniVap à commande manuelle, soit le concentrateur UltraVap programmable prêt à l’automatisation.
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Concentrateur d’échantillons automatisé |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | Sans objet |
| Type de puits | Sans objet |
| Nb par paquet | 1 |
| Quantité | 1/boîte |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.