Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour plaques à puits
Code produit. 15152809
Click to view available options
Type de produit:
Applicateur de films de scellage
Applicateur de tapis
Bouchon en PE
Bouchon en PE, orifice central
Concentrateur d’échantillons automatisé
Concentrateur manuel
Flacon MTRS
Flacon pour microplaque de titration
Flacon pour plaque Deep Well
Flacon pour plaque à puits carrés
Flacon à puits carré
Microplaque
Plateau à tubes
Volume (métrique) de travail:
100 μl
1 000 μl
1 100 μl
1 500 μl
350 μl
500 μl
700 μl
800 μl
Sans objet
Type de puits:
Carré
Plat
Rond
Rétreint
Sans objet
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
2 pièces
500 pièces
96 pièces
960 pièces
Code produit. 15152809
Marque: Thermo Scientific™ 60180P990
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Effectively seal all microplate formats to minimize evaporation and protect samples from contamination and spilling, ensure a consistent, reliable seal with all microplate formats with this easy-to-use, handheld applicator, and get significantly quicker dry-down times than standard methods, and remove most chromatography solvents in just minutes with easy to use 96-well sample concentrators.
Scellez hermétiquement tous les formats de microplaques afin de réduire l’évaporation et protéger les échantillons de la contamination et des déversements ; garantissez l’étanchéité constante et fiable avec tous les formats de microplaques grâce à cet applicateur portatif facile à utiliser ; bénéficiez de temps de séchage considérablement plus rapides que les méthodes standard ; et éliminez la plupart des solvants de chromatographie en quelques minutes grâce à des concentrateurs d’échantillons à 96 puits faciles à utiliser.
Applicateur de films de scellageGarantissez une étanchéité constante et fiable avec tous les formats de microplaques et tous les types de films grâce à cet applicateur portatif facile à utiliser pour films de scellage Thermo Scientific™ WebSeal. Conditionnement de deux par boîte.
Concentrateurs d’échantillonsÉliminez la plupart des solvants de chromatographie en quelques minutes. Simples à utiliser et à entretenir, les concentrateurs d’échantillons Thermo Scientific™ WebSeal permettent l’évaporation rapide et facile de solvants de microplaques à 96 puits, offrant des temps de séchage considérablement plus rapides que les méthodes standard comme les étuves à vide ou les centrifugeuses. Ces évaporateurs offrent d’importants avantages de débit pour les laboratoires souhaitant accélérer la préparation d’échantillons sur microplaques. En fonction de vos exigences de débit, choisissez soit le concentrateur MiniVap à commande manuelle, soit le concentrateur UltraVap programmable prêt à l’automatisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Concentrateur manuel
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail Sans objet
Type de puits Sans objet
Nb par paquet 1
Quantité 1/boîte