Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour plaques à puits
Description
Scellez hermétiquement tous les formats de microplaques afin de réduire l’évaporation et protéger les échantillons de la contamination et des déversements ; garantissez l’étanchéité constante et fiable avec tous les formats de microplaques grâce à cet applicateur portatif facile à utiliser ; bénéficiez de temps de séchage considérablement plus rapides que les méthodes standard ; et éliminez la plupart des solvants de chromatographie en quelques minutes grâce à des concentrateurs d’échantillons à 96 puits faciles à utiliser.
Concentrateurs d’échantillonsÉliminez la plupart des solvants de chromatographie en quelques minutes. Simples à utiliser et à entretenir, les concentrateurs d’échantillons Thermo Scientific™ WebSeal permettent l’évaporation rapide et facile de solvants de microplaques à 96 puits, offrant des temps de séchage considérablement plus rapides que les méthodes standard comme les étuves à vide ou les centrifugeuses. Ces évaporateurs offrent d’importants avantages de débit pour les laboratoires souhaitant accélérer la préparation d’échantillons sur microplaques. En fonction de vos exigences de débit, choisissez soit le concentrateur MiniVap à commande manuelle, soit le concentrateur UltraVap programmable prêt à l’automatisation.
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Gamme de produits | Webseal |
| Couleur | transparent |
| Type de produit | Flacon pour microplaque de titration |
| À utiliser avec (équipement) | Plaques de microtitration à 96 puits |
| Matériau | Verre |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 100 μl |
| Volume total (métrique) du puits | 100 μl |
| Type de puits | Plat |
| Afficher plus |