Learn More
3M™ Visières de soudure
Click to view available options
Type de produit:
Casque avec visière de soudage
Conditionnement:
1 pièce
Description
Coiffe pour respiration ventilée
• Pour applications industrielles.
• Pour applications industrielles.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Casque avec visière de soudage |
| À utiliser avec (application) | Molten metal splashes, gas, vapor, and particulates, welding glare, metal fumes, in automotive, welding, and metal fabrication industries |
| Comprend | 90 x 110 mm filter holder able to hold fixed shade or auto-darkening filters |