Learn More
3M™ Appareils respiratoires pour particules de soudure
Le masque antipoussières pour le soudage 3M™ 9925 offre une protection FFP2 ultralégère et hygiénique. La conception compacte de notre masque respiratoire lui confère une compatibilité avec les masques et les casques de soudage, et dispose d'une soupape 3M™ Cool Flow™.
Marque:  3M™ 7000030030
Code produit. 12322399
Description
Description
Masque pour fumée de soudage 3M™, FFP2, avec soupape, 9925
  • Le filtre à particules performant protège contre les poussières, les brouillards et les vapeurs métalliques de niveau FFP2 (FNP 12)
  • La couche de charbon actif filtre l'ozone généré par les opérations de soudage MIG, TIG et ARC.
  • La coque extérieure spécialement traitée offre une résistance à la flamme accrue pour minimiser l'effet des éclaboussures de soudure
  • Le filtre résiste à l'obstruction pour une protection prolongée contre les fumées de soudage
  • La soupape 3M™ Cool Flow™ contribue à assurer une protection confortable dans les conditions chaudes et humides
  • La conception robuste de sa coque et de sa coupelle résiste à l'écrasement et s'adapte parfaitement à la plupart des formes et tailles de visages
  • Les élastiques tressés ajustables contribuent au confort au niveau de la tête, du visage et du cou
  • Disponible dans des lots de plus petite taille
  • Compatible avec les protections oculaires et auditives 3M, coiffes de soudage 3M™ Speedglas™ et les écrans de soudage.
  • Niveau d'utilisation maximum : Jusqu'à 10 x VLE pour l'ozone et 10 x VLE pour les particules.
Masque pour fumée de soudage 3M™, FFP2, avec soupape, 9928
  • Le filtre à particules performant protège contre les poussières, les brouillards et les vapeurs métalliques de niveau FFP2 (FNP 12)
  • La couche de charbon actif filtre l'ozone généré par les opérations de soudage MIG, TIG et ARC.
  • La coque extérieure spécialement traitée offre une résistance à la flamme accrue pour minimiser l'effet des éclaboussures de soudure
  • Le filtre résiste à l'obstruction pour une protection prolongée contre les fumées de soudage
  • La soupape 3M™ Cool Flow™ contribue à assurer une protection confortable dans les conditions chaudes et humides
  • Le joint facial interne doux contribue au confort et peut être nettoyé pour une utilisation sur plusieurs journées de travail
  • La conception robuste de sa coque et de sa coupelle résiste à l'écrasement et s'adapte parfaitement à la plupart des formes et tailles de visages
  • Les élastiques tressés ajustables contribuent au confort au niveau de la tête, du visage et du cou
  • Bénéficie du sigle R pour une utilisation répartie sur plusieurs quarts de travail
  • Compatible avec les protections oculaires et auditives 3M, coiffes de soudage 3M™ Speedglas™ et les écrans de soudage.
  • La bague d'étanchéité interne souple améliore l'étanchéité du visage et la sensation de confort et peut être hygiéniquement nettoyée si elle est utilisée pendant plusieurs jours de travail (utilisez 3M™ 105 Face Seal Cleaner)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EN149:2001+A1:2009, CE marked
Blanc
Single-use
Masque pour particules de soudure
FFP2 NR D
Oui
9925
Ozone (10 x la valeur limite d’exposition), vapeurs organiques (<valeur limite d’exposition)
Dust Particles, Non-Volatile Liquid Particles, Metal Fumes (Clog Resistant vs. Welding Fumes)
Non stérile
Four-point Adjustable Braided Headband, Cool Flow Exhalation Valve with Color-Coded Print
Bandeaux tressés réglables en 4 points, vanne d’expiration Cool Flow, vanne à code couleur
Polyester
Oui
Électret (polyester, PP et carbone)
Coton, polyisoprène, polypropylène
Aluminium
10/paquet
Coque