Learn More
Welch™ Pompe à vide à pistons de robustesse standard WOB-L™ : Modèle 2546
Code produit. p-4903065 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Débit:
1,6 CFM
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11708741
Marque: Welch™ U2546C02
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Inclut une jauge de lecture pratique, une vanne de réglage de la pression, une cuve de séparation protectrice, une prise Amérique du Nord et Euro (Schuko)
Pour applications non chimiques
Pour applications non chimiques
Le piston d’oscillement oscillent en offrant une résistance à l’air sur la course supérieure en étirant le joint en téflon du piston et améliore l’efficacité de l’oscillement.
  • Pompe à sec sans huile alimentée par le piston WOB-L
  • Filetage d’admission/d’échappement NPT : 1/4
Modèle 2546
  • Déplacement d’air libre : CFM (l/min) à 60 Hz : 1,6 (45)
  • Pression limite : 60 torr (80 mbar)
  • Pression maximale : 100 psig
  • Vide maximal en Hg : 27,6
  • Moteur : 0,25 hp (190 w)
  • Pour pomper les vapeurs de solutions aqueuses, y compris les tampons, à l’exclusion des vapeurs ou gaz acides, basiques ou organiques
  • Unités de 50 Hz fournies avec marquage CE
Filtration sous vide, étuve à vide, chambre à vide /dégrossissage, dessiccation, aspiration, automatisation, culture cellulaire boîte à gants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 724 mm (27,6 in) Hg
Puissance (CV) 0,25 hp
Poids à l’expédition (impériale) 17 lb
Poids à l’expédition (métrique) 7,7 kg
Comprend Jauge de lecture pratique, vanne de réglage de la pression, cuve de séparation protectrice, prise Euro (Schuko)
Certifications/Conformité CE
Alimentation électrique 230 V 50 Hz
Modèle 2546
Poids (impériale) 13,8 lb
Poids (métrique) 6,3 kg
Débit 1,6 CFM
À utiliser avec Filtration sous vide, étuve à vide, chambre à vide / prévide, dessiccation, aspiration, automatisation, culture cellulaire
Fréquence 50 Hz
Hauteur totale (impériale) 10 po
Hauteur totale (métrique) 22,9 cm
Longueur totale (impériale) 8,1 in
Longueur totale (métrique) 25,4 cm
Largeur totale (impériale) 8,8 in
Type de pompe Pompe à vide
Applications Non chimique
Pression maximale 80 mbar
Tension 230 V