Learn More
Ohaus™ Kit de poids OIML M1, 1 g à 1 kg
Code produit. 11844233 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g à 1 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11844233
Marque: Ohaus™ 87000015
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ajustés pour répondre aux tolérances OIML M1 ou les dépasser. Le kit de poids Ohaus™ OIML M1, 1 g à 1 kg comprend 15 poids ajustés avec une gamme de masses de 1 g à 1 kg, stockés dans un boîtier robuste en polycarbonate.
Les poids de classe M1 conviennent à l’ajustement, aux tests et à l’étalonnage des balances commerciales (classe III) et à l’assurance de la qualité conformément à la norme DIN EN ISO 9001ff pour les balances de moins de 30 000 échelons. Ils sont utilisés pour la traçabilité des poids OIML de classe M2 et inférieures. L’erreur maximale admissible de la valeur nominale à 1 kg est de ± 50 mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Poids d’étalonnage
Description Kit de poids, 1 kg-1 g, OIML M1
Classification Poids OIML M1
Poids (métrique) 1 g à 1 kg
Forme Cylindrique
Tolérance Répondent aux tolérances OIML M1 ou les dépassent
À utiliser avec (application) ajustement, test et étalonnage des balances commerciales (classe III) et des poids de classe M2 (et inférieurs)
Comprend Kit de poids M1 1 g - 1000 g Acier inoxydable / laiton nickelé dans une boîte en plastique
Quantité d’emballage 15 poids / boîte.