Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Lingettes de nettoyage en cellulose
Nettoyez la maison, les paramètres industriels et de laboratoire grâce aux chiffons de nettoyage en cellulose ZVG Zellstoff Vertrieb™ universels.
21.00€
Spécification
Type de produit | Chiffons de nettoyage |
---|---|
Longueur (métrique) | 40 cm |
Largeur (métrique) | 60 cm |
Matériau | Cellulose |
Couleur | Naturel |
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11900497
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
1100500 |
20 cartons |
21.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Cellulose
- Fibre naturelle
- Chiffon de nettoyage universel
Spécification
Chiffons de nettoyage | |
60 cm | |
Naturel |
40 cm | |
Cellulose | |
Pour un usage universel |