missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Flacons de pesée avec bouchon NS

Code produit. p-7222638
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
70 mL
80 mL
Conditionnement:
6 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10559571

Marque: Lenz Laborglasintrumente 05560002

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.

  • Avec bouchon NS interchangeable
  • Avec étiquette de marquage, taille (mm) et capacité (ml) intégrés
  • Disponible en forme haute ou basse
  • Bouchon : DURAN™, flacon fabriqué en tubulure DURAN™

Spécification

Capacité (métrique) 5 mL
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis