Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons de pesée avec bouchon NS
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Description
- Avec bouchon NS interchangeable
- Avec étiquette de marquage
- Disponible en forme haute
- moyenne et basse
- En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 50 ml |
Matériau | Verre Duran |
Hauteur (métrique) | 70 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasintrumente Flacons de pesée avec bouchon NS >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu