Description
- Reduce the tare weight correction with these light weight, autoclavable, re-usable translucent bottles.
- Airtight push on lids included.
- Highly resistant to acid attack.
- No internal shoulders to allow use of spatulas.
- Tops can be squeezed to assist pouring.
- Remove lid before autoclaving.
- SUITABLE FOR FOODSTUFF.
- MATERIAL: PP
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 360 mL |
Couleur | Clear |
Matériau | Polypropylene |
Quantité | 10 pcs. |
Stérilité | Non stérile |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Reusable |
Forme | Cylindrique |
Fit for Purpose | Certified Quality |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
KARTELL Weighing Bottle >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu