Learn More
Macherey Nagel Nacelles de pesée, MN 808
Fabriqué à partir d’un parchemin spécial sans azote.
Marque: Macherey Nagel 486001
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Les nacelles de pesée MN808 sont fabriquées à partir d’un parchemin spécial exempt d’azote
- Utilisé pour peser des substances visqueuses ou sirops
Spécification
Parchemin exempt d’azote | |
100 / boîte | |
70 x 23 x 15 mm |