Learn More
Macherey-Nagel™ Nacelles de pesée
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
58 x 10 x 10 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
Nacelle en parchemin
• Pour substances pâteuses ou sirupeuses
• Nacelle en parchemin
• 58 x 10 x 10mm
• Pour substances pâteuses ou sirupeuses
• Nacelle en parchemin
• 58 x 10 x 10mm
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Matériau | Papier parchemin |
| Forme | Rectangulaires |
| Type | Nacelle de pesée |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour la pesée de substances visqueuses ou sirupeuses |
| Dimensions (L x l x H) | 58 x 10 x 10 mm |
| Longueur (métrique) | 58 mm |
| Largeur (métrique) | 10 mm |
| Hauteur (métrique) | 10 mm |