Learn More
Medicom WeePro Labo Sleeves
Tous les produits Kolmi Hopen Produits
Click to view available options
Taille unique
Description
- New material MICROMIUM™, light and very low contaminant
- Cleanroom apparel compatible from ISO class 4
- Sealed packaging by pair with an Easy Tear system
- Overpack by 25 pairs
- Apparel sterilized by gamma irradiation
Spécification
Spécification
Dimensions | Universel |
Matériau | Microporous Fabric |
Couleur | Blanc |
Stérilité | Stérile |
Jetable | Single-use |
Type de bouchon | Elastic Ends |
Type de couture | Bound |
Sans latex | No |
Longueur (impériale) | 1.64 ft. |
Longueur (métrique) | 50 cm |
Documents
Scientific Resources
Brochures
CE_17829311_EN.pdf
Taille: 96.7 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Medicom WeePro Labo Sleeves >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu