Description
- New material MICROMIUM™, light and very low contaminant
- Cleanroom apparel compatible from ISO class 4
- Sealed packaging by pair with an Easy Tear system
- Overpack by 25 pairs
- Apparel sterilized by gamma irradiation
Spécification
Spécification
Dimensions | Universal |
Matériau | Microporous Fabric |
Latex Free | No |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Stérilité | Stérile |
Type de bouchon | Elastic Top with Ankle Ties |
Type de semelle | Slip-resistant |
Type de produit | Overboots |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Medicom WeePro Labo Overboots >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu