Learn More
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ 4 à 12 %, Tris-Glycine, 1,0 mm, mini-gels de protéines
Les mini-gels Invitrogen Novex Tris-Glycine, format WedgeWell, sont des gels de polyacrylamide permettant une séparation reproductible d’une vaste gamme de protéines en bandes bien résolues avec une capacité de charge doublée.
Marque: Invitrogen™ XP04120BOX
102.60 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les mini-gels Invitrogen Novex Tris-Glycine, format WedgeWell, sont des gels de polyacrylamide permettant une séparation reproductible d’une vaste gamme de protéines en bandes bien résolues avec une capacité de charge doublée. Les mini-gels Novex Tris-Glycine se basent sur l’électrophorèse des protéines classiques selon Laemmli, ce qui permet l’utilisation de tampons de migration et d’échantillons de Laemmli.
Les caractéristiques des gels Tris-glycine Novex, format WedgeWell, sont les suivantes :
• Durée de conservation améliorée : stockage des gels jusqu’à 12 mois à 4°C
• Diversité : utilisation pour des dosages de protéines dénaturantes et natives
• Puits en biseau : chargez facilement jusqu’à deux fois plus de volume d’échantillon
• Conditions de migration rapide : séparez rapidement vos protéines en moins de 60 minutes en utilisant une tension constante
Choisissez le format de gel adapté à vos expériences
Les gels Novex WedgeWell Tris-Glycine sont disponibles en une variété de concentrations fixes de 6 % à 18 %, et de gradients dans des plages de 4 à 12 %, 4 à 20 %, 8 à 16 % et 10 à 20 %. Vous pouvez choisir parmi nos nombreux formats de puits : 10, 12 et 15 puits, et différents formats d’emballage.
Migrez vos protéines dans une forme native ou dénaturée
Les gels Novex Tris-Glycine, avec format de puits en biseau, ne contiennent pas de SDS et peuvent être utilisés pour migrer vos protéines dans une forme native ou dénaturée. Pour les protéines dénaturées, nous recommandons l’utilisation d’un tampon d’échantillon Tris-glycine SDS Novex (LC2676) et d’un tampon de charge Tris-glycine SDS Novex (LC26755). Pour les protéines natives, nous recommandons l’utilisation d’un tampon d’échantillon natif Tris-glycine Novex (LC2673) et d’un tampon de charge natif Tris-glycine Novex (LC2672).
Pratique à utiliser
Les gels Tris-glycine Novex, format WedgeWell, ont des puits en forme de biseau innovants qui permettent de déposer jusqu’à deux fois plus de volume de charge d’échantillon que les autres gels de 1,0 mm d’épaisseur. Les puits en biseau ont également des ouvertures plus larges, ce qui facilite le chargement des échantillons.
Pour transférer vos protéines vers une membrane, nous recommandons l’utilisation du tampon de transfert Tris-glycine Novex (LC367) en procédant à un transfert humide traditionnel à l’aide du mini module de transfert Invitrogen (B1000). Les transferts peuvent également être réalisés avec un transfert semi-sec rapide à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec à l’aide du dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
Spécification
Mini-cuve à gel Mini Gel Tank, Minicellule XCell SureLock | |
Mini | |
Tris-Glycine Plus | |
Jusqu’à 60 µl | |
Dénaturation, natif | |
Poids moléculaire | |
10 gels/boîte | |
À stocker entre 2° et 8°C. Ne pas congeler. | |
8 cm |
4 à 12% | |
1,0 mm | |
Dénaturation, natif | |
20 à 250 kDa | |
10 puits | |
Novex™, WedgeWell™ | |
Glace humide | |
8 cm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
18102441 | Certificat d’analyse | 21/11/2018 | XP04120BOX_LITL18 PROMO,XP04120BOX |