Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à puits WebSeal™, à code-barres pour systèmes UHPLC Vanquish™
Obtenez une sécurité et une intégrité des échantillons renforcées grâce aux plaques à puits Thermo Scientific™ à code-barres WebSeal™.
43.55€ - 557.78€
Spécification
Certifiés | Certified, GC/MS and LC/MS Tested |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Gamme de produits | WebSeal™ |
Couleur | Clear |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Nb par paquet | Code-barres | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nb par paquet | Code-barres | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15162729
|
Thermo Scientific™
60180-P211 |
5 plaques | No Barcode |
43.55€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15896261
|
Thermo Scientific™
60180-P211B |
5 plaques | Code-barres inclus |
54.10€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15152729
|
Thermo Scientific™
60180-P201 |
50 | No Barcode |
557.78€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15856261
|
Thermo Scientific™
60180-P201B |
50 Plates | Code-barres inclus |
512.55€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Garantit une sécurité et une intégrité des échantillons renforcées grâce aux plaques à puits à code-barres Thermo Scientific™ WebSeal™ pour systèmes UHPLC Vanquish™. Pour un débit élevé dans un environnement à intégrité des échantillons intacte, vous avez besoin d’une chromatographie qui ne soit pas juste rapide. Le matériel et les consommables doivent suivre la vitesse d’analyse et nos solutions répondent à ce besoin. Il existe des solutions proactives qui ont une incidence significative sur la sécurité des échantillons grâce à des solutions de manipulation d’échantillons telles que des plaques à puits à code-barres pour plateformes UHPLC Vanquish.
Caractéristiques principales- Le format SBS et le code-barres permettent l’inventaire automatique avec l’échantillonneur automatique Vanquish
- Surveillez et gérez un inventaire de 9 plaques DeepWell maximum ou de 20 plaques à puits peu profonds (15 mm de hauteur) dans le chargeur Vanquish avec trois positions supplémentaires dans l’échantillonneur automatique Vanquish, pour un maximum de 8 832 échantillons
- Gérez l’ensemble du stock grâce à la lecture des codes-barres avec détection de niveau d’étagère vide et vérification des plaques à puits
- Il est également possible d’automatiser les flux de travail grâce à la lecture de codes-barres
Les codes-barres indiquent une identification de la plaque à puits et l’orientation latérale correcte de la plaque pour garantir la bonne position dans l’échantillonneur automatique Vanquish et dans l’unité du chargeur lors du chargement et de l’exécution de la séquence analytique. Les plaques ne peuvent pas être acceptées si l’orientation est mauvaise.
Spécification
Certified, GC/MS and LC/MS Tested | |
WebSeal™ | |
Polypropylène | |
50 à 900 μl | |
Sans revêtement | |
Rond | |
41,6 mm | |
Deep Well |
8 x 12 | |
Clear | |
96 | |
Non stérile | |
1200 μl | |
-80°C to 121°C | |
7 mm |