Learn More
Thermo Scientific™ Films de scellage WebSeal™
Code produit. 15162719
Click to view available options
Matériau:
Aluminium, silicone
PES, silicone
PET, silicone
Polyoléfine, caoutchouc
Polyéthylène, silicone
Couleur:
Argent
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15162719
Marque: Thermo Scientific™ 60180M146
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Scellez hermétiquement tous les formats de microplaques grâce aux films de scellage Thermo Scientific™ WebSeal™.
Scellez efficacement tous les formats de microplaques grâce aux films de scellage Thermo Scientific™ WebSeal™. Disponibles dans un large choix de matériaux fins et légers et d’adhésifs pour répondre aux besoins de toutes les applications ou de tous les tests, ils réduisent l’évaporation et protègent vos échantillons de la contamination et des déversements.
Scellage facile et constant
  • L’adhésif sensible à la pression n’est pas collant au toucher, mais forme une forte liaison à la plaque après l’application d’une pression
  • Adhésifs de scellage adhérant à la plaque grâce à un applicateur portatif pratique (disponible séparément)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Description Film de scellage avec 3 couches sans adhésif dans la zone d’empreinte
Matériau PET, silicone
Nb par paquet 100
Type de produit Film de scellage non stérile
Gamme de produits WebSeal
Adhésif, adhésive Sensible à la pression
Plate Compatibility Toutes les microplaques