Learn More
Thermo Scientific™ Films de scellage WebSeal™
Scellez hermétiquement tous les formats de microplaques grâce aux films de scellage Thermo Scientific™ WebSeal™.
Marque:  Thermo Scientific™ 60180-M143
197.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15132719
  • 209.04€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Scellez efficacement tous les formats de microplaques grâce aux films de scellage Thermo Scientific™ WebSeal™. Disponibles dans un large choix de matériaux fins et légers et d’adhésifs pour répondre aux besoins de toutes les applications ou de tous les tests, ils réduisent l’évaporation et protègent vos échantillons de la contamination et des déversements.
Scellage facile et constant
  • L’adhésif sensible à la pression n’est pas collant au toucher, mais forme une forte liaison à la plaque après l’application d’une pression
  • Adhésifs de scellage adhérant à la plaque grâce à un applicateur portatif pratique (disponible séparément)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
PES, silicone
Film de scellage non stérile
Sensible à la pression
Toutes les microplaques
Film de scellage, -70°C à 100°C
100
WebSeal
-70°C à +100°C